Stampa…
3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR15355-10G OR15355-1G OR15355-5G
APOSOR15355-10GEA 1320 EUR
APOSOR15355-10G APOSOR15355-1G APOSOR15355-5G
3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₉NO₃
Peso molecolare: 227,22 g/mol
Punto di fusione: 100…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06803021
CAS Number: 209863-08-1