Stampa…
Methyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
OR15353-500MG OR15353-1G
APOSOR15353-500MGEA 62.6 EUR
APOSOR15353-500MG APOSOR15353-1G
Methyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Methyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formula: C₉H₇IN₂O₂
Peso molecolare: 302,0686 g/mol
Punto di fusione: 188…191 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07021385
CAS Number: 460087-82-5