Stampa…
Methyl-4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15352-10G OR15352-1G OR15352-5G
APOSOR15352-10GEA 232 EUR
APOSOR15352-10G APOSOR15352-1G APOSOR15352-5G
Methyl-4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₇ClO₂S
Punto di fusione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371546
CAS Number: 35212-95-4