Stampa…
2-Methyl-1,3-benzoxazol-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazole
OR15351-1G OR15351-5G
APOSOR15351-1GEA 152 EUR
APOSOR15351-1G APOSOR15351-5G
2-Methyl-1,3-benzoxazol-4-amine
2-Methyl-1,3-benzoxazol-4-amine
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 342897-54-5