Stampa…
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR15346-1G OR15346-5G
APOSOR15346-1GEA 168 EUR
APOSOR15346-1G APOSOR15346-5G
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₇H₈BrNO₂
Peso molecolare: 218,06 g/mol
Punto di fusione: 63…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275077
CAS Number: 1196-90-3