Stampa…
4-methoxy-1H-indazol-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-4-methoxy-1H-indazole, 4-Methoxy-1H-indazol-3-amine
OR15340-1G OR15340-5G OR15340-25G
APOSOR15340-1GEA 32.1 EUR
APOSOR15340-1G APOSOR15340-5G APOSOR15340-25G
4-methoxy-1H-indazol-3-amine 95%
4-methoxy-1H-indazol-3-amine
Formula: C₈H₉N₃O
Peso molecolare: 163,18 g/mol
Punto di fusione: 115…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276946
CAS Number: 886362-07-8