Stampa…
4-Hydroxy-6-(2-methoxyphenyl)-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR15336-10G OR15336-1G OR15336-5G
APOSOR15336-10GEA 894 EUR
APOSOR15336-10G APOSOR15336-1G APOSOR15336-5G
4-Hydroxy-6-(2-methoxyphenyl)-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
4-Hydroxy-6-(2-methoxyphenyl)-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Formula: C₁₈H₁₃N₃O₂
Punto di fusione: 277…280 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00794104
CAS Number: 477853-96-6