Stampa…
2'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2'-formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
OR15335-1G OR15335-500MG OR15335-5G
APOSOR15335-1GEA 270 EUR
APOSOR15335-1G APOSOR15335-500MG APOSOR15335-5G
2'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid ethyl ester
2'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₆H₁₄O₃
Punto di fusione: 45…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276944
CAS Number: 885950-48-1