Stampa…
Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15334-1G OR15334-5G
APOSOR15334-1GEA 56.7 EUR
APOSOR15334-1G APOSOR15334-5G
Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate 95%
Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate
Formula: C₁₁H₁₁NO₆
Punto di fusione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03617780
CAS Number: 26465-37-2