Stampa…
N-Boc-ethylenediamine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: t-boc-N-EDA
OR1533-25G OR1533-100G
APOSOR1533-25GEA 21.9 EUR
APOSOR1533-25G APOSOR1533-100G
N-Boc-ethylenediamine 97+%
N-Boc-ethylenediamine
Formula: C₇H₁₆N₂O₂
Punto di ebollizione: 72…80 °C/0,1mmHg
Densità: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191871
CAS Number: 57260-73-8
UN: 2735
ADR: 8,III