Stampa…
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15329-1G OR15329-250MG
APOSOR15329-1GEA 190 EUR
APOSOR15329-1G APOSOR15329-250MG
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperidine 95%
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperidine
Formula: C₉H₁₃ClN₂S
Punto di ebollizione: 102 °C/0,08mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01443899
CAS Number: 339104-71-1