Stampa…
2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-2-(but-1-yl)-1,3-benzoxazole
OR15326-100MG OR15326-250MG
APOSOR15326-100MGEA 53.9 EUR
APOSOR15326-100MG APOSOR15326-250MG
2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amine
2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amine
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 886361-02-0