Stampa…
2-Chloro-N-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR15321-10G OR15321-1G OR15321-5G
APOSOR15321-10GEA 894 EUR
APOSOR15321-10G APOSOR15321-1G APOSOR15321-5G
2-Chloro-N-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
2-Chloro-N-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Formula: C₁₁H₈Cl₂N₂OS
Punto di fusione: 130…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01315353
CAS Number: 338957-50-9