Stampa…
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]ethan-1-one, 4-Acetyl-3,4'-dichlorodiphenyl ether
OR1532-100G OR1532-250G OR1532-25G
APOSOR1532-100GEA 84.4 EUR
APOSOR1532-100G APOSOR1532-250G APOSOR1532-25G
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone 98+%
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone
Formula: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
Peso molecolare: 281,1340 g/mol
Punto di fusione: 54…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00140226
CAS Number: 119851-28-4