Stampa…
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR15316-1G OR15316-5G
APOSOR15316-1GEA 125 EUR
APOSOR15316-1G APOSOR15316-5G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₆BrNO₂
Peso molecolare: 204,0213 g/mol
Punto di fusione: 136…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07838483
CAS Number: 875160-43-3