Stampa…
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
OR15312-10G OR15312-1G OR15312-5G
APOSOR15312-10GEA 493 EUR
APOSOR15312-10G APOSOR15312-1G APOSOR15312-5G
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
Formula: C₇H₅BrCl₃NO
Punto di fusione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276938
CAS Number: 184643-69-4