Stampa…
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1531-25G OR1531-100G
APOSOR1531-25GEA 64 EUR
APOSOR1531-25G APOSOR1531-100G
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 98%
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
Peso molecolare: 242,03 g/mol
Punto di fusione: 180…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00054185
CAS Number: 17601-94-4