Stampa…
1,3-Benzoxazol-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-1,3-benzoxazole
OR15304-1G OR15304-5G OR15304-100MG
APOSOR15304-1GEA 85.8 EUR
APOSOR15304-1G APOSOR15304-5G APOSOR15304-100MG
1,3-Benzoxazol-4-amine
1,3-Benzoxazol-4-amine
Formula: C₇H₆N₂O
Punto di fusione: 77…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 163808-09-1