Stampa…
4-(1,4-Thiazinan-4-yl)benzenecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Thiomorpholin-4-yl)benzaldehyde
OR15298-1G OR15298-5G
APOSOR15298-1GEA 219 EUR
APOSOR15298-1G APOSOR15298-5G
4-(1,4-Thiazinan-4-yl)benzenecarbaldehyde
4-(1,4-Thiazinan-4-yl)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₃NOS
Peso molecolare: 207,3 g/mol
Punto di fusione: 63…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276967
CAS Number: 27913-94-6