Stampa…
Methyl-4-(1,3-oxazol-5-yl)benzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15295-1G OR15295-5G
APOSOR15295-1GEA 26.1 EUR
APOSOR15295-1G APOSOR15295-5G
Methyl-4-(1,3-oxazol-5-yl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(1,3-oxazol-5-yl)benzenecarboxylate
Formula: C₁₁H₉NO₃
Punto di fusione: 112…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03012557
CAS Number: 179057-14-8