Stampa…
Methyl 1,6-dihydro-5-iodo-6-oxopyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl-5-iodo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate, 1,2-Dihydro-3-iodo-5-(methoxycarbonyl)-2-oxopyridine, Methyl 1,6-dihydro-5-iodo-6-oxonicotinate
OR15294-100MG OR15294-250MG
APOSOR15294-100MGEA 16.1 EUR
APOSOR15294-100MG APOSOR15294-250MG
Methyl 1,6-dihydro-5-iodo-6-oxopyridine-3-carboxylate
Methyl 1,6-dihydro-5-iodo-6-oxopyridine-3-carboxylate
Formula: C₇H₆INO₃
Peso molecolare: 279,04 g/mol
Punto di fusione: 209…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276965
CAS Number: 885950-46-9