Stampa…
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)aniline
OR15287-1G OR15287-5G OR15287-25G
APOSOR15287-1GEA 17.6 EUR
APOSOR15287-1G APOSOR15287-5G APOSOR15287-25G
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine 98%
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine
Formula: C₁₂H₁₉N₃
Peso molecolare: 205,3000 g/mol
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00702246
CAS Number: 115619-01-7