Stampa…
Ethyl-2-aminonicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15285-25G OR15285-5G
APOSOR15285-25GEA 72.5 EUR
APOSOR15285-25G APOSOR15285-5G
Ethyl-2-aminonicotinate 98%
Ethyl-2-aminonicotinate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Punto di ebollizione: 266,75 °C
Punto di fusione: 96…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569452
CAS Number: 13362-26-0