Stampa…
(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-3-[(dimethylamino)methyl]imidazo[1,2-a]pyridine
OR15278-1G OR15278-5G
APOSOR15278-1GEA 292 EUR
APOSOR15278-1G APOSOR15278-5G
(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Formula: C₁₀H₁₂ClN₃
Peso molecolare: 209,68 g/mol
Punto di fusione: 107…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06496216
CAS Number: 866142-68-9