Stampa…
2-(tert-Butyl)-1H-indole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15275-1G OR15275-5G
APOSOR15275-1GEA 44.4 EUR
APOSOR15275-1G APOSOR15275-5G
2-(tert-Butyl)-1H-indole 95+%
2-(tert-Butyl)-1H-indole
Formula: C₁₂H₁₅N
Punto di fusione: 75…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04004060
CAS Number: 1805-65-8