Stampa…
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Aminonicotinic acid, 6-BOC protected, 6-((tert-Butoxycarbonyl)amino)nicotinic acid
OR15274-1G OR15274-250MG
APOSOR15274-1GEA 130 EUR
APOSOR15274-1G APOSOR15274-250MG
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₄
Punto di fusione: 292…296 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682388
CAS Number: 231958-14-8