4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromo-2-(piperidin-1-yl)benzaldehyde
OR15273-1G
OR15273-500MG
APOSOR15273-1GEA
168
EUR
APOSOR15273-1G
APOSOR15273-500MG
4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
Formula:
C₁₂H₁₄BrNO Peso molecolare: 268,16 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08276958 CAS Number: 643094-36-4 |