Stampa…
5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-chloro-1H-benzo[d]imidazole
OR15270-1G OR15270-5G OR15270-10G
APOSOR15270-1GEA 42.3 EUR
APOSOR15270-1G APOSOR15270-5G APOSOR15270-10G
5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole 98%
5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
Peso molecolare: 231,49 g/mol
Punto di fusione: 212…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04128987
CAS Number: 683240-76-8