Stampa…
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-pyridinemethanol
OR15266-10G OR15266-25G OR15266-5G
APOSOR15266-10GEA 299 EUR
APOSOR15266-10G APOSOR15266-25G APOSOR15266-5G
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
Formula: C₆H₇BrN₂O
Punto di fusione: 137…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05664025
CAS Number: 335031-01-1