Stampa…
4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde, 4-(2-Propynyloxy)benzaldehyde, 4-(Propargyloxy)benzaldehyde
OR15265-1G OR15265-5G OR15265-25G
APOSOR15265-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15265-1G APOSOR15265-5G APOSOR15265-25G
4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₀H₈O₂
Punto di fusione: 85…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01088150
CAS Number: 5651-86-5