Stampa…
3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,6-Dichloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
OR15258-1G OR15258-250MG
APOSOR15258-1GEA 48 EUR
APOSOR15258-1G APOSOR15258-250MG
3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formula: C₅H₂Cl₂N₄
Peso molecolare: 189 g/mol
Punto di fusione: 140…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00139673
CAS Number: 33050-38-3