Stampa…
4-Chloro-7-azaindole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR15256-5G OR15256-25G
APOSOR15256-5GEA 20.5 EUR
APOSOR15256-5G APOSOR15256-25G
4-Chloro-7-azaindole
4-Chloro-7-azaindole
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,58 g/mol
Punto di fusione: 176…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08272232
CAS Number: 55052-28-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III