Stampa…
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15254-100MG OR15254-1G OR15254-500MG
APOSOR15254-100MGEA 87.3 EUR
APOSOR15254-100MG APOSOR15254-1G APOSOR15254-500MG
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Formula: C₅H₇ClN₂
Punto di fusione: 182…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234119
CAS Number: 19225-92-4