Stampa…
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15253-1G OR15253-5G
APOSOR15253-1GEA 20.5 EUR
APOSOR15253-1G APOSOR15253-5G
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97%
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₄BrNO₂
Peso molecolare: 189,9948 g/mol
Punto di fusione: 168…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00832862
CAS Number: 27746-02-7