Stampa…
6-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromoindole-2-carboxylic acid
OR15252-1G OR15252-25G OR15252-5G
APOSOR15252-1GEA 53.9 EUR
APOSOR15252-1G APOSOR15252-25G APOSOR15252-5G
6-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
6-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆BrNO₂
Peso molecolare: 240,05 g/mol
Punto di fusione: 221…223 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02664469
CAS Number: 16732-65-3