Stampa…
tert-Butyl-3-benzyl-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N'-Benzylsulphamide, N-BOC protected
OR15251-1G OR15251-500MG OR15251-5G
APOSOR15251-1GEA 159 EUR
APOSOR15251-1G APOSOR15251-500MG APOSOR15251-5G
tert-Butyl-3-benzyl-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-benzyl-2,2-dioxo-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₄S
Peso molecolare: 286,35 g/mol
Punto di fusione: 106…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864818
CAS Number: 147000-78-0