Stampa…
1-(2-Amino-3-pyridinyl)-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Aminopyridin-3-yl)ethanone, 3-Acetyl-2-aminopyridine
OR15249-1G OR15249-5G
APOSOR15249-1GEA 71.3 EUR
APOSOR15249-1G APOSOR15249-5G
1-(2-Amino-3-pyridinyl)-1-ethanone
1-(2-Amino-3-pyridinyl)-1-ethanone
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di fusione: 139…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258895
CAS Number: 65326-33-2