Stampa…
4-(tert-Butylsulphanyl)benzenecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15248-1G OR15248-5G
APOSOR15248-1GEA 183 EUR
APOSOR15248-1G APOSOR15248-5G
4-(tert-Butylsulphanyl)benzenecarbaldehyde
4-(tert-Butylsulphanyl)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄OS
Peso molecolare: 194,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08443944
CAS Number: 88357-16-8