Stampa…
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15242-1G OR15242-250MG
APOSOR15242-1GEA 232 EUR
APOSOR15242-1G APOSOR15242-250MG
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Formula: C9H7NO3S
Peso molecolare: 209.2200 g/mol
Punto di fusione: 287…289 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00456558
CAS Number: 272437-84-0