Stampa…
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15241-10G OR15241-1G OR15241-5G
APOSOR15241-10GEA 800 EUR
APOSOR15241-10G APOSOR15241-1G APOSOR15241-5G
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₉NO₃
Peso molecolare: 227,22 g/mol
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08443965
CAS Number: 924868-84-8