5-Amino-3-phenylisoxazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₇NO Punto di fusione: 109…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00464114 CAS Number: 4369-55-5 |