Stampa…
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15233-1G OR15233-5G
APOSOR15233-1GEA 267 EUR
APOSOR15233-1G APOSOR15233-5G
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Formula: C₁₂H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 233,29 g/mol
Punto di fusione: 135…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00277218
CAS Number: 101736-22-5