Stampa…
2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carboxaldehyde
OR15232-1G OR15232-5G
APOSOR15232-1GEA 219 EUR
APOSOR15232-1G APOSOR15232-5G
2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
Formula: C₁₃H₁₁NO₂
Peso molecolare: 213,24 g/mol
Punto di fusione: 77…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00794346
CAS Number: 478030-89-6