Stampa…
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR15225-10G OR15225-1G OR15225-5G
APOSOR15225-10GEA 1690 EUR
APOSOR15225-10G APOSOR15225-1G APOSOR15225-5G
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃S
Peso molecolare: 223.25 g/mol
Punto di fusione: >256 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569174
CAS Number: 272437-91-9