Stampa…
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR15220-10G OR15220-1G OR15220-5G
APOSOR15220-10GEA 1350 EUR
APOSOR15220-10G APOSOR15220-1G APOSOR15220-5G
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Formula: C₁₁H₁₃ClN₂O₃
Peso molecolare: 256.69 g/mol
Punto di fusione: 165…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03149047
CAS Number: 380324-25-4