Stampa…
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
OR15218-1G OR15218-25G OR15218-5G
APOSOR15218-1GEA 20.5 EUR
APOSOR15218-1G APOSOR15218-25G APOSOR15218-5G
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Formula: C₈H₇BrN₂O₄
Peso molecolare: 275,06 g/mol
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08443938
CAS Number: 105655-17-2