Stampa…
1-Methyl-1H-indazol-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-1-methyl-1H-indazole, 1-methyl-1H-indazole-5-amine, 1-METHYL-1H-INDAZOL-5-AMINE
OR15216-1G OR15216-250MG
APOSOR15216-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15216-1G APOSOR15216-250MG
1-Methyl-1H-indazol-5-amine
1-Methyl-1H-indazol-5-amine
Formula: C₈H₉N₃
Peso molecolare: 147,181 g/mol
Punto di fusione: 142…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03305455
CAS Number: 50593-24-3