Stampa…
Methyl (4-bromophenyl)acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: methyl 2-(4-bromophenyl)acetate
OR15214-100G OR15214-25G OR15214-500G
APOSOR15214-100GEA 88.7 EUR
APOSOR15214-100G APOSOR15214-25G APOSOR15214-500G
Methyl (4-bromophenyl)acetate 97%
Methyl (4-bromophenyl)acetate
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,0700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126844
CAS Number: 41841-16-1