Stampa…
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-amino-3-nitrobenzoate
OR15213-100G OR15213-25G OR15213-5G
APOSOR15213-100GEA 201 EUR
APOSOR15213-100G APOSOR15213-25G APOSOR15213-5G
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₈N₂O₄
Peso molecolare: 196,16 g/mol
Punto di fusione: 196…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017562
CAS Number: 3987-92-6