Stampa…
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)pyrazole, 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
OR15212-10G OR15212-1G OR15212-5G
APOSOR15212-10GEA 364 EUR
APOSOR15212-10G APOSOR15212-1G APOSOR15212-5G
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₁N₃O
Peso molecolare: 189,22 g/mol
Punto di fusione: 140…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462192
CAS Number: 19541-95-8